Merck
AMBH2D6F5044
Ambeed, Inc.
Ethyl imidazo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,600
250 MG
¥11,300
1 G
¥15,300
5 G
¥44,200
ベンダーカタログ番号: A109612-100MG
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,600
250 MG
¥11,300
1 G
¥15,300
5 G
¥44,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A109612-100MG
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl imidazo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-2-14-10(13)9-11-7-8-5-3-4-6-12(8)9/h3-7H,2H2,1H3
InChI Key
YDWAMSXHNSBIGG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/81803-60-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/81803-60-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)