Merck
AMBH2D6F4FEF
Ambeed, Inc.
3-Iodo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
244.03
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-iodo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H5IN2/c8-5-4-10-6-2-1-3-9-7(5)6/h1-4,10H
InChI Key
ZLVQSDNBINQPHB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1083181-26-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1083181-26-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)