Merck
AMBH2D6F4FDD
Ambeed, Inc.
2,9-Dibromo-1,10-phenanthroline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,800
250 MG
¥12,600
1 G
¥14,800
5 G
¥36,300
25 G
¥119,900
100 G
¥455,600
ベンダーカタログ番号: A122969-100MG
¥11,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,800
250 MG
¥12,600
1 G
¥14,800
5 G
¥36,300
25 G
¥119,900
100 G
¥455,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
338
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A122969-100MG
¥11,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,9-dibromo-1,10-phenanthroline
Inchi Code
1S/C12H6Br2N2/c13-9-5-3-7-1-2-8-4-6-10(14)16-12(8)11(7)15-9/h1-6H
InChI Key
QNLGXYVSHITTGT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39069-02-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)