Merck
AMBH2D6F4EE6
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 5-bromopicolinate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥13,500
1 G
¥15,300
5 G
¥34,300
25 G
¥93,400
ベンダーカタログ番号: A228900-250MG
¥13,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥13,500
1 G
¥15,300
5 G
¥34,300
25 G
¥93,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
258.11
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A228900-250MG
¥13,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 5-bromo-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H12BrNO2/c1-10(2,3)14-9(13)8-5-4-7(11)6-12-8/h4-6H,1-3H3
InChI Key
GBAJDPJECJPPSP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/845306-08-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)