Merck
AMBH2D6F4EB7
Ambeed, Inc.
6-Ethoxynicotinaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥16,400
1 G
¥18,200
5 G
¥34,100
ベンダーカタログ番号: A203969-250MG
¥16,400
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥16,400
1 G
¥18,200
5 G
¥34,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A203969-250MG
¥16,400
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-ethoxynicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C8H9NO2/c1-2-11-8-4-3-7(6-10)5-9-8/h3-6H,2H2,1H3
InChI Key
ROARRKDOMGZNFY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/97455-61-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)