Merck
AMBH2D6F4D47
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-chloro-4-fluoroaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥11,100
1 G
¥12,200
5 G
¥22,400
25 G
¥68,500
ベンダーカタログ番号: A389149-250MG
¥11,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥11,100
1 G
¥12,200
5 G
¥22,400
25 G
¥68,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.46
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A389149-250MG
¥11,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-bromo-2-chloro-4-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C6H4BrClFN/c7-3-1-6(10)4(8)2-5(3)9/h1-2H,10H2
InChI Key
JOPDUFGUFFLQSV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/305795-89-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)