Merck
AMBH2D6F4CB5
Ambeed, Inc.
4-Phenylmorpholin-3-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,600
1 G
¥14,200
5 G
¥28,500
25 G
¥97,000
ベンダーカタログ番号: A183983-250MG
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,600
1 G
¥14,200
5 G
¥28,500
25 G
¥97,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A183983-250MG
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-phenyl-3-morpholinone
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c12-10-8-13-7-6-11(10)9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2
InChI Key
SIWXCJHUZAEIAE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/29518-11-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)