Merck
AMBH2D6F4C70
Ambeed, Inc.
6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥13,700
250 MG
¥15,100
1 G
¥23,500
5 G
¥59,900
25 G
¥189,900
ベンダーカタログ番号: A398684-100MG
¥13,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥13,700
250 MG
¥15,100
1 G
¥23,500
5 G
¥59,900
25 G
¥189,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.03
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A398684-100MG
¥13,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H5BrN2/c8-7-3-6-5(4-10-7)1-2-9-6/h1-4,9H
InChI Key
IRXFHLHFJHIJTO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1000342-71-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)