Merck
AMBH2D6F4C44
Ambeed, Inc.
Benzyl (2-aminoethyl)(methyl)carbamate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥14,800
1 G
¥28,500
5 G
¥109,800
ベンダーカタログ番号: A278789-250MG
¥14,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥14,800
1 G
¥28,500
5 G
¥109,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
244.72
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A278789-250MG
¥14,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
benzyl 2-aminoethyl(methyl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H16N2O2.ClH/c1-13(8-7-12)11(14)15-9-10-5-3-2-4-6-10;/h2-6H,7-9,12H2,1H3;1H
InChI Key
UXWLBNDYLILRTJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/162576-01-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)