Merck
AMBH2D6F4A60
Ambeed, Inc.
4-Chloro-6-hydroxynicotinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥22,800
1 G
¥29,400
5 G
¥114,600
ベンダーカタログ番号: A191325-250MG
¥22,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥22,800
1 G
¥29,400
5 G
¥114,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.56
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A191325-250MG
¥22,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-chloro-6-hydroxynicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H4ClNO3/c7-4-1-5(9)8-2-3(4)6(10)11/h1-2H,(H,8,9)(H,10,11)
InChI Key
VHAMXXDHIPPOHE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/73038-85-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)