Merck
AMBH2D6F4A4C
Ambeed, Inc.
4-Methoxy-N-(4-methoxyphenyl)-N-phenylaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,400
1 G
¥11,100
5 G
¥14,000
10 G
¥18,400
25 G
¥25,400
100 G
¥70,300
ベンダーカタログ番号: A148466-250MG
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,400
1 G
¥11,100
5 G
¥14,000
10 G
¥18,400
25 G
¥25,400
100 G
¥70,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
305.38
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A148466-250MG
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-methoxy-N-(4-methoxyphenyl)-N-phenylaniline
Inchi Code
1S/C20H19NO2/c1-22-19-12-8-17(9-13-19)21(16-6-4-3-5-7-16)18-10-14-20(23-2)15-11-18/h3-15H,1-2H3
InChI Key
ZJPTYHDCQPDNBH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/20440-94-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)