Merck
AMBH2D6F442F
Ambeed, Inc.
Methyl 2-methyl-2-phenylpropanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥9,100
1 G
¥9,300
5 G
¥10,900
25 G
¥15,700
100 G
¥32,300
500 G
¥93,400
ベンダーカタログ番号: A215824-250MG
¥9,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥9,100
1 G
¥9,300
5 G
¥10,900
25 G
¥15,700
100 G
¥32,300
500 G
¥93,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.23
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A215824-250MG
¥9,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 2-methyl-2-phenylpropanoate
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-11(2,10(12)13-3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
InChI Key
WITYUUTUSPKOAB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57625-74-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/57625-74-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)