Merck
AMBH2D6F42E8
Ambeed, Inc.
3-Iodo-4-nitrophenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
265.01
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-iodo-4-nitrophenol
Inchi Code
1S/C6H4INO3/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8(10)11/h1-3,9H
InChI Key
FIWCMSJAIDKMNX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/50590-07-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)