Merck
AMBH2D6F4270
Ambeed, Inc.
3-Oxa-8-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,200
1 G
¥13,100
5 G
¥29,600
25 G
¥91,000
100 G
¥339,900
ベンダーカタログ番号: A258430-250MG
¥12,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,200
1 G
¥13,100
5 G
¥29,600
25 G
¥91,000
100 G
¥339,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
149.62
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A258430-250MG
¥12,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-oxa-8-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO.ClH/c1-2-6-4-8-3-5(1)7-6;/h5-7H,1-4H2;1H
InChI Key
QCOHPFLNQAVPJE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/904316-92-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)