Merck
AMBH2D6F421D
Ambeed, Inc.
1-Bromo-4-iodonaphthalene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
332.97
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-bromo-4-iodonaphthalene
Inchi Code
1S/C10H6BrI/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
InChI Key
HQHHKYXPFKHLBF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/63279-58-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)