Merck
AMBH2D6F420E
Ambeed, Inc.
NH2-PEG4-CH2CH2COOH
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥12,200
250 MG
¥13,300
1 G
¥17,500
5 G
¥45,500
25 G
¥142,000
ベンダーカタログ番号: A125981-100MG
¥12,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥12,200
250 MG
¥13,300
1 G
¥17,500
5 G
¥45,500
25 G
¥142,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
265.31
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A125981-100MG
¥12,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-amino-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oic acid
Inchi Code
1S/C11H23NO6/c12-2-4-16-6-8-18-10-9-17-7-5-15-3-1-11(13)14/h1-10,12H2,(H,13,14)
InChI Key
DKUZHSDZSMQOGQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless or White to Yellow Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/663921-15-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)