Merck
AMBH2D6F4152
Ambeed, Inc.
Methyl 6-(bromomethyl)nicotinate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,900
250 MG
¥12,000
1 G
¥16,400
5 G
¥43,800
25 G
¥142,000
ベンダーカタログ番号: A132659-100MG
¥10,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,900
250 MG
¥12,000
1 G
¥16,400
5 G
¥43,800
25 G
¥142,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.06
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A132659-100MG
¥10,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
methyl 6-(bromomethyl)nicotinate
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2/c1-12-8(11)6-2-3-7(4-9)10-5-6/h2-3,5H,4H2,1H3
InChI Key
IRQSKJQDKUAART-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/131803-48-0.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)