Merck
AMBH2D6F4149
Ambeed, Inc.
1-(2-Hydroxy-6-methylphenyl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥13,700
250 MG
¥15,100
ベンダーカタログ番号: A116491-100MG
¥13,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥13,700
250 MG
¥15,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
150.18
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A116491-100MG
¥13,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(2-hydroxy-6-methylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H10O2/c1-6-4-3-5-8(11)9(6)7(2)10/h3-5,11H,1-2H3
InChI Key
ZFUSOVIZZGBORZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Gray to Pale-yellow to Yellow Solid or Liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/41085-27-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)