Merck
AMBH2D6F40C8
Ambeed, Inc.
(5-Methyl-1H-indazol-4-yl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.98
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-methyl-1H-indazol-4-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H9BN2O2/c1-5-2-3-7-6(4-10-11-7)8(5)9(12)13/h2-4,12-13H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
HRURFOBSNYPWDM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1245816-10-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)