Merck
AMBH2D6F400A
Ambeed, Inc.
5-Bromo-4-methylnicotinaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥17,100
250 MG
¥19,000
1 G
¥33,600
ベンダーカタログ番号: A254324-100MG
¥17,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥17,100
250 MG
¥19,000
1 G
¥33,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.03
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A254324-100MG
¥17,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-bromo-4-methylnicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C7H6BrNO/c1-5-6(4-10)2-9-3-7(5)8/h2-4H,1H3
InChI Key
VMKUWJPBSLTFMK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/351457-86-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)