Merck
AMBH2D6F3FC9
Ambeed, Inc.
4-[(Morpholin-4-yl)sulphonyl]benzeneboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
271.1
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-(4-morpholinylsulfonyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H14BNO5S/c13-11(14)9-1-3-10(4-2-9)18(15,16)12-5-7-17-8-6-12/h1-4,13-14H,5-8H2
InChI Key
BRRALDPVXKGEEE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/486422-68-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)