Merck
AMBH2D6F3F68
Ambeed, Inc.
5-Bromo-7-iodo-1H-indazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
322.93
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-bromo-7-iodo-1H-indazole
Inchi Code
1S/C7H4BrIN2/c8-5-1-4-3-10-11-7(4)6(9)2-5/h1-3H,(H,10,11)
InChI Key
GEPPVMLPAUPZTA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/953410-86-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)