Merck
AMBH2D6F3F0A
Ambeed, Inc.
1-Boc-3-(methoxy)azetidine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥9,500
1 G
¥13,100
5 G
¥24,600
ベンダーカタログ番号: A220489-250MG
¥9,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥9,500
1 G
¥13,100
5 G
¥24,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.24
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A220489-250MG
¥9,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 3-methoxy-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H17NO3/c1-9(2,3)13-8(11)10-5-7(6-10)12-4/h7H,5-6H2,1-4H3
InChI Key
ZENIBVFXWKRVMK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/429669-07-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/429669-07-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)