Merck
AMBH2D6F375F
Ambeed, Inc.
tert-Butyl piperidin-4-ylcarbamate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,600
1 G
¥12,900
5 G
¥21,700
ベンダーカタログ番号: A413223-250MG
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,600
1 G
¥12,900
5 G
¥21,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.74
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A413223-250MG
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 4-piperidinylcarbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H20N2O2.ClH/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-4-6-11-7-5-8;/h8,11H,4-7H2,1-3H3,(H,12,13);1H
InChI Key
VVLJVJSHANVSGD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/179110-74-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)