Merck
AMBH2D6F36B7
Ambeed, Inc.
3,5-Dibromo-4-methylanisole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥14,600
ベンダーカタログ番号: A129333-250MG
¥14,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥14,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
279.96
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A129333-250MG
¥14,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1,3-dibromo-5-methoxy-2-methylbenzene
Inchi Code
1S/C8H8Br2O/c1-5-7(9)3-6(11-2)4-8(5)10/h3-4H,1-2H3
InChI Key
BZRKRRXRNGVEIZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14542-71-3.html
Synonym
1,3-Dibromo-5-methoxy-2-methylbenzene
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)