Merck
AMBH2D6F36B2
Ambeed, Inc.
2-Carboxythiophene-5-boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.97
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-(dihydroxyboryl)-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H5BO4S/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h1-2,9-10H,(H,7,8)
InChI Key
OQGIKNPOYTVNNF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/465515-31-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/465515-31-5.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)