Merck
AMBH2D6F3697
Ambeed, Inc.
6-Bromo-2-methyl-1H-indole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥11,300
1 G
¥16,600
5 G
¥48,000
10 G
¥87,500
25 G
¥205,800
ベンダーカタログ番号: A172757-250MG
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥11,300
1 G
¥16,600
5 G
¥48,000
10 G
¥87,500
25 G
¥205,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.07
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A172757-250MG
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-bromo-2-methyl-1H-indole
Inchi Code
1S/C9H8BrN/c1-6-4-7-2-3-8(10)5-9(7)11-6/h2-5,11H,1H3
InChI Key
PTDPLQDPOIVTQW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6127-19-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)