Merck
AMBH2D6F35C0
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-oxocyclopentylcarbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,900
250 MG
¥12,200
1 G
¥13,700
5 G
¥30,700
10 G
¥40,500
25 G
¥88,400
ベンダーカタログ番号: A154379-100MG
¥10,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,900
250 MG
¥12,200
1 G
¥13,700
5 G
¥30,700
10 G
¥40,500
25 G
¥88,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.25
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A154379-100MG
¥10,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 3-oxocyclopentylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-7-4-5-8(12)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,11,13)
InChI Key
CLOXAWYNXXEWBT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/847416-99-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)