Merck
AMBH2D6F3418
Ambeed, Inc.
1,4-Dichloro-5,6,7,8-tetrahydrophthalazine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥17,500
250 MG
¥19,500
1 G
¥33,000
5 G
¥83,100
ベンダーカタログ番号: A117671-100MG
¥17,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥17,500
250 MG
¥19,500
1 G
¥33,000
5 G
¥83,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.07
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A117671-100MG
¥17,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1,4-dichloro-5,6,7,8-tetrahydrophthalazine
Inchi Code
1S/C8H8Cl2N2/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)12-11-7/h1-4H2
InChI Key
KLFNXIXNWZZRLE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/67279-24-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)