Merck
AMBH2D6F31D0
Ambeed, Inc.
2,5-Dichloronicotinonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
173
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2,5-dichloronicotinonitrile
Inchi Code
1S/C6H2Cl2N2/c7-5-1-4(2-9)6(8)10-3-5/h1,3H
InChI Key
CZKCARRNABGWOH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/126954-66-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/126954-66-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)