Merck
AMBH2D6F319F
Ambeed, Inc.
2-(4-Bromophenyl)pyrrolidine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥17,300
1 G
¥19,300
5 G
¥57,700
10 G
¥73,100
25 G
¥170,500
ベンダーカタログ番号: A265918-250MG
¥17,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥17,300
1 G
¥19,300
5 G
¥57,700
10 G
¥73,100
25 G
¥170,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.12
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A265918-250MG
¥17,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-(4-bromophenyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C10H12BrN/c11-9-5-3-8(4-6-9)10-2-1-7-12-10/h3-6,10,12H,1-2,7H2
InChI Key
HIJZBROSVFKSCP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid or Liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/383127-22-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)