Merck
AMBH2D6F3115
Ambeed, Inc.
N1,N1-Dipropylbenzene-1,4-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥17,300
250 MG
¥23,000
1 G
¥38,900
ベンダーカタログ番号: A240435-100MG
¥17,300
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥17,300
250 MG
¥23,000
1 G
¥38,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.3
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A240435-100MG
¥17,300
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N~1~,N~1~-dipropyl-1,4-benzenediamine
Inchi Code
1S/C12H20N2/c1-3-9-14(10-4-2)12-7-5-11(13)6-8-12/h5-8H,3-4,9-10,13H2,1-2H3
InChI Key
UOWYGPTYSRURDP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/105293-89-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)