Merck
AMBH2D6F2FE4
Ambeed, Inc.
4,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥11,300
5 G
¥17,700
25 G
¥52,800
ベンダーカタログ番号: A230190-1G
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥11,300
5 G
¥17,700
25 G
¥52,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
209
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A230190-1G
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4,5-dichloro-2-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3Cl2FO2/c8-4-1-3(7(11)12)6(10)2-5(4)9/h1-2H,(H,11,12)
InChI Key
XFOJZPTYJMXNKK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/289039-49-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)