Merck
AMBH2D6F2ADE
Ambeed, Inc.
6-Methyl-2-oxoindoline-3-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥23,200
250 MG
¥31,800
1 G
¥67,600
ベンダーカタログ番号: A232041-100MG
¥23,200
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥23,200
250 MG
¥31,800
1 G
¥67,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A232041-100MG
¥23,200
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-methyl-2-oxo-3-indolinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c1-6-2-3-7-8(5-12)10(13)11-9(7)4-6/h2-5,11,13H,1H3
InChI Key
KFRHVAXOFWHIKL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/845655-53-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/845655-53-0.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)