Merck
AMBH2D6F2A0B
Ambeed, Inc.
5-Amino-2-fluoroisonicotinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,100
250 MG
¥11,800
1 G
¥18,200
5 G
¥55,700
ベンダーカタログ番号: A221973-100MG
¥11,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,100
250 MG
¥11,800
1 G
¥18,200
5 G
¥55,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.12
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A221973-100MG
¥11,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-amino-2-fluoroisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H5FN2O2/c7-5-1-3(6(10)11)4(8)2-9-5/h1-2H,8H2,(H,10,11)
InChI Key
DKYUCRYPZALEMP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/171178-43-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)