Merck
AMBH2D6F29FB
Ambeed, Inc.
3-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥14,200
250 MG
¥15,500
1 G
¥34,900
5 G
¥142,500
ベンダーカタログ番号: A116778-100MG
¥14,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥14,200
250 MG
¥15,500
1 G
¥34,900
5 G
¥142,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.24
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A116778-100MG
¥14,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C12H13NO3/c1-16-9-3-4-11-10(6-9)8(7-13-11)2-5-12(14)15/h3-4,6-7,13H,2,5H2,1H3,(H,14,15)
InChI Key
ZLSZCJIWILJKMR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39547-16-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)