Merck
AMBH2D6F2915
Ambeed, Inc.
5-Bromo-7-fluoro-1H-indole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥12,400
250 MG
¥14,600
1 G
¥27,000
5 G
¥68,700
25 G
¥220,400
ベンダーカタログ番号: A114688-100MG
¥12,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥12,400
250 MG
¥14,600
1 G
¥27,000
5 G
¥68,700
25 G
¥220,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.04
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A114688-100MG
¥12,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-bromo-7-fluoro-1H-indole
Inchi Code
1S/C8H5BrFN/c9-6-3-5-1-2-11-8(5)7(10)4-6/h1-4,11H
InChI Key
TZRRRWOVYVGRSL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or viscous liquid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/883500-73-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)