Merck
AMBH2D6F28C5
Ambeed, Inc.
2-Amino-3-fluorophenol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,400
1 G
¥14,200
5 G
¥24,300
10 G
¥38,500
25 G
¥83,700
ベンダーカタログ番号: A197375-250MG
¥12,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,400
1 G
¥14,200
5 G
¥24,300
10 G
¥38,500
25 G
¥83,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
127.12
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A197375-250MG
¥12,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-amino-3-fluorophenol
Inchi Code
1S/C6H6FNO/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3,9H,8H2
InChI Key
QOZLOYKAFDTQNU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53981-23-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)