Merck
AMBH2D6F28A6
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-(2-chloroethyl)piperazine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥9,500
ベンダーカタログ番号: A333376-250MG
¥9,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥9,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.75
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A333376-250MG
¥9,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-chloroethyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H21ClN2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-8-6-13(5-4-12)7-9-14/h4-9H2,1-3H3
InChI Key
MYOWELLYEZMECA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/208167-83-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/208167-83-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)