Merck
AMBH2D6F23E3
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (4-formylpyridin-3-yl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,500
250 MG
¥12,400
1 G
¥20,100
5 G
¥60,100
ベンダーカタログ番号: A184588-100MG
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,500
250 MG
¥12,400
1 G
¥20,100
5 G
¥60,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.24
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A184588-100MG
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 4-formyl-3-pyridinylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H14N2O3/c1-11(2,3)16-10(15)13-9-6-12-5-4-8(9)7-14/h4-7H,1-3H3,(H,13,15)
InChI Key
YLKONQAWPOHLPX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/116026-95-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)