Merck
AMBH2D6F1BDE
Ambeed, Inc.
3-(Thiophen-2-yl)propan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥14,000
250 MG
¥16,800
1 G
¥24,100
5 G
¥51,700
ベンダーカタログ番号: A373521-100MG
¥14,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥14,000
250 MG
¥16,800
1 G
¥24,100
5 G
¥51,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.22
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A373521-100MG
¥14,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-(2-thienyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C7H10OS/c8-5-1-3-7-4-2-6-9-7/h2,4,6,8H,1,3,5H2
InChI Key
BQFZLZCBCSKUPL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19498-72-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)