Merck
AMBH2D6F1B54
Ambeed, Inc.
6-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,200
250 MG
¥10,600
1 G
¥12,200
5 G
¥17,900
10 G
¥27,400
25 G
¥52,600
ベンダーカタログ番号: A129792-100MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,200
250 MG
¥10,600
1 G
¥12,200
5 G
¥17,900
10 G
¥27,400
25 G
¥52,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
277.93
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A129792-100MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-bromo-2,4-dichloroquinazoline
Inchi Code
1S/C8H3BrCl2N2/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(10)13-8(11)12-6/h1-3H
InChI Key
LBAYOWRVZAKPLS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/102393-82-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)