Merck
AMBH2D6F1AA1
Ambeed, Inc.
(4-Bromobenzyl)triphenylphosphonium bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥10,400
10 G
¥11,300
25 G
¥14,000
100 G
¥27,400
500 G
¥86,800
ベンダーカタログ番号: A196180-5G
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥10,400
10 G
¥11,300
25 G
¥14,000
100 G
¥27,400
500 G
¥86,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
512.22
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A196180-5G
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(4-bromobenzyl)(triphenyl)phosphonium bromide
Inchi Code
1S/C25H21BrP.BrH/c26-22-18-16-21(17-19-22)20-27(23-10-4-1-5-11-23,24-12-6-2-7-13-24)25-14-8-3-9-15-25;/h1-19H,20H2;1H/q+1;/p-1
InChI Key
FQJYKXVQABPCRA-UHFFFAOYSA-M
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/51044-13-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)