Merck
AMBH2D6F1A81
Ambeed, Inc.
2-Bromotriphenylene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥11,100
5 G
¥11,800
10 G
¥14,200
25 G
¥18,200
100 G
¥47,700
ベンダーカタログ番号: A242387-1G
¥11,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥11,100
5 G
¥11,800
10 G
¥14,200
25 G
¥18,200
100 G
¥47,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
307.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A242387-1G
¥11,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-bromotriphenylene
Inchi Code
1S/C18H11Br/c19-12-9-10-17-15-7-2-1-5-13(15)14-6-3-4-8-16(14)18(17)11-12/h1-11H
InChI Key
GEDOYYDMCZUHNW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19111-87-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)