Merck
AMBH2D6F19B6
Ambeed, Inc.
6-Bromo-5-nitroquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,800
250 MG
¥12,600
1 G
¥15,300
5 G
¥31,000
ベンダーカタログ番号: A143618-100MG
¥11,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,800
250 MG
¥12,600
1 G
¥15,300
5 G
¥31,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.05
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A143618-100MG
¥11,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-bromo-5-nitroquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrN2O2/c10-7-3-4-8-6(2-1-5-11-8)9(7)12(13)14/h1-5H
InChI Key
ISBMTVQQECNRQY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/98203-04-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)