Merck
AMBH2D6F1943
Ambeed, Inc.
1-Benzylpyrrolidine-2,5-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,900
1 G
¥11,500
5 G
¥16,600
10 G
¥23,700
25 G
¥42,200
100 G
¥120,800
ベンダーカタログ番号: A355672-250MG
¥10,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,900
1 G
¥11,500
5 G
¥16,600
10 G
¥23,700
25 G
¥42,200
100 G
¥120,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.21
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A355672-250MG
¥10,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-benzyl-2,5-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C11H11NO2/c13-10-6-7-11(14)12(10)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2
InChI Key
IONNJVQITCVNHK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2142-06-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)