Merck
AMBH2D6F18B5
Ambeed, Inc.
5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,000
250 MG
¥11,300
1 G
¥16,800
5 G
¥50,000
ベンダーカタログ番号: A162708-100MG
¥10,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,000
250 MG
¥11,300
1 G
¥16,800
5 G
¥50,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
159.62
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A162708-100MG
¥10,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3.ClH/c1-3-9-4-2-8-6(9)5-7-1;/h2,4,7H,1,3,5H2;1H
InChI Key
HHISCLFBXNGLCE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1187830-84-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1187830-84-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)