Merck
AMBH2D6F1844
Ambeed, Inc.
2-Bromo-9,9-diphenyl-9H-fluorene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,400
5 G
¥11,800
10 G
¥12,600
25 G
¥16,600
100 G
¥38,900
ベンダーカタログ番号: A112312-1G
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,400
5 G
¥11,800
10 G
¥12,600
25 G
¥16,600
100 G
¥38,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
397.31
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A112312-1G
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-bromo-9,9-diphenyl-9H-fluorene
Inchi Code
1S/C25H17Br/c26-20-15-16-22-21-13-7-8-14-23(21)25(24(22)17-20,18-9-3-1-4-10-18)19-11-5-2-6-12-19/h1-17H
InChI Key
WNXNWOBGPRKOJF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/474918-32-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)