Merck
AMBH2D6F0FB2
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-methylbenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.05
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-bromo-6-methylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H6BrN/c1-6-3-2-4-8(9)7(6)5-10/h2-4H,1H3
InChI Key
AEQBTIZIDSFIGT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/77532-78-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)