Merck
AMBH2D6F0F9B
Ambeed, Inc.
5-Methyl-2-thiazolemethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥13,500
250 MG
¥16,400
1 G
¥27,700
5 G
¥95,700
ベンダーカタログ番号: A136768-100MG
¥13,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥13,500
250 MG
¥16,400
1 G
¥27,700
5 G
¥95,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
129.18
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A136768-100MG
¥13,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C5H7NOS/c1-4-2-6-5(3-7)8-4/h2,7H,3H2,1H3
InChI Key
BWKAOFJDCPNWEC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/202932-04-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)